Få mere at vide
3-((2-Chlorothiazol-5-yl)methyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-imine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiamethoxam Hydrochloride Metabolite NOA 407475 |
| CAS | 939773-80-5 |
| Molekylær formel | C8 H11 Cl N4 O S . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-((2-Chlorothiazol-5-yl)methyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-imine Hydrochloride, Thiamethoxam Hydrochloride Metabolite NOA 407475, 4H-1,3,5-Oxadiazin-4-imine, 3-[(2-chloro-5-thiazolyl)methyl]tetrahydro-5-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11ClN4OS.ClH/c1-12-4-14-5-13(8(12)10)3-6-2-11-7(9)15-6;/h2,10H,3-5H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CN1COCN(Cc2cnc(Cl)s2)C1=N |
| IUPAC navn | 3-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-imine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.178 |
| Formel vægt | 282.011 |