missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(2-Chloropropionyl)amino-4-methyl-2-methoxycarbonylthiophene, TRC

Artikelnummer. 30351021
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351021 5 mg
30367104 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351021 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3808735MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(2-Chloropropionyl)amino-4-methyl-2-methoxycarbonylthiophene
CAS 23964-56-9
Molekylær formel C10H12ClNO3S
Mængde 5 mg
Synonym Methyl 3-(2-chloropropanoylamino)-4-methyl-2-thiophenecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO3S/c1-5-4-16-8(10(14)15-3)7(5)12-9(13)6(2)11/h4,6H,1-3H3,(H,12,13)
SMIL O=C(OC)C1=C(NC(C(C)Cl)=O)C(C)=CS1
IUPAC navn methyl 3-(2-chloropropanamido)-4-methylthiophene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 261.73
Formel vægt 261.2
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.