Få mere at vide
3-(2-Chloropropionyl)amino-4-methyl-2-methoxycarbonylthiophene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Chloropropionyl)amino-4-methyl-2-methoxycarbonylthiophene |
| CAS | 23964-56-9 |
| Molekylær formel | C10H12ClNO3S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Methyl 3-(2-chloropropanoylamino)-4-methyl-2-thiophenecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO3S/c1-5-4-16-8(10(14)15-3)7(5)12-9(13)6(2)11/h4,6H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMIL | O=C(OC)C1=C(NC(C(C)Cl)=O)C(C)=CS1 |
| IUPAC navn | methyl 3-(2-chloropropanamido)-4-methylthiophene-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.73 |
| Formel vægt | 261.2 |