Få mere at vide
3-(2-chlorofenyl)propionsyre, 98+%
Artikelnummer. 11358236
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358236 5 g 5g
11348236 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15306.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1643-28-3 | C9H9ClO2 | 184,619 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1643-28-3
Molekylær formel C9H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 184.619
MDL nummer MFCD00016547
InChI nøgle KZMDFTFGWIVSNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-chlorophenyl propionic acid, 3-2-chlorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 2-chloro, 2-chlorobenzenepropanoic acid, 2-chloro-benzenepropanoic acid, zlchem 694, pubchem19768, acmc-209dqy, 2-chlorohydrocinnamic acid, ksc494i2t
PubChem CID 95676
IUPAC navn 3-(2-chlorphenyl)propansyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CCC(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Chlorophenyl)propionic acid
Smeltepunkt 94 °C til 97 °C
Kogepunkt 171 °C (10 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1866789
Formel vægt 184.62
Procent renhed ≥98%