Få mere at vide
3-(2-chlorofenyl)propionsyre, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Chlorophenyl)propionic acid |
| Smeltepunkt | 94 °C til 97 °C |
| Kogepunkt | 171 °C (10 mmHg) |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1866789 |
| Formel vægt | 184.62 |
| Procent renhed | ≥98% |