Få mere at vide
3-(2-chlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30355112
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30355112 25 g
1 options
Artikelnummer. 30355112 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38021025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 23598-72-3
Molekylær formel C11 H8 Cl N O3
Mængde 25 g
Synonym 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, 4-Isoxazolecarboxylic acid, 3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-, 4-Isoxazolecarboxylic acid, 3-(o-chlorophenyl)-5-methyl- (7CI,8CI), 3-(2-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, NSC 81238
InChI formel InChI=1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15)
SMIL Cc1onc(c2ccccc2Cl)c1C(=O)O
IUPAC navn 3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 237.64
Formel vægt 237.0193