Få mere at vide
3-(2-chlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-carboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 11392426
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392426 10 g 10g
11302436 50 g 50g
11312436 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06240.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 23598-72-3 | C11H8ClNO3 | 237,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23598-72-3
Molekylær formel C11H8ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 237.64
MDL nummer MFCD00020813
InChI nøgle UVEPOHNXGXVOJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2'-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-o-chlorophenyl-5-methyl, 4-carboxy-3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 3 2-chlorophenyl-5-methyl-isoxazolyl-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
PubChem CID 90203
IUPAC navn 3-(2-chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 187 °C til 192 °C
Mængde 10 g
Beilstein 791928
Formel vægt 237.64
Procent renhed ≥98%