Få mere at vide
3-(2-chlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10364582
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10364582 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10727305 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10364582 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01885EA
Kemiske identifikatorer
CAS 23598-72-3
Molekylær formel C11H8ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 237.64
MDL nummer MFCD00020813
InChI nøgle UVEPOHNXGXVOJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2'-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-o-chlorophenyl-5-methyl, 4-carboxy-3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 3 2-chlorophenyl-5-methyl-isoxazolyl-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
PubChem CID 90203
IUPAC navn 3-(2-chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Mængde 10 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Formel vægt 237.64
Procent renhed 97%