Få mere at vide
3-(2-Chloroethyl)octahydro-2-hydroxy-1,3,6,2-oxadiazaphosphonane 2-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-chloroethyl)-2-oxo-2-hydroxy-1,3,6,2-oxadiazaphosphonane |
| CAS | 158401-52-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 H16 Cl N2 O3 P |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1,3,6,2-Oxadiazaphosphonine, 3-(2-chloroethyl)octahydro-2-hydroxy-, 2-oxide, Cyclophosphamide RC B (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16ClN2O3P/c8-2-5-10-6-4-9-3-1-7-13-14(10,11)12/h9H,1-7H2,(H,11,12) |
| SMIL | OP1(=O)OCCCNCCN1CCCl |
| IUPAC navn | 3-(2-chloroethyl)-2-hydroxy-1,3,6,2λ^{5}-oxadiazaphosphonane 2-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.64 |
| Vis mere |