Få mere at vide
3-(2-Chloroethyl)benzimidazolidin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Chloroethyl)benzimidazolidin-2-one |
| CAS | 52548-84-2 |
| Molekylær formel | C9 H9 Cl N2 O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClN2O/c10-5-6-12-8-4-2-1-3-7(8)11-9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,11,13) |
| SMIL | ClCCN1C(=O)Nc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 3-(2-chloroethyl)-1H-benzimidazol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.63 |
| Formel vægt | 196.0403 |