Få mere at vide
3-((2-Chloroethyl)amino)propyl Dihydrogen Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(2-Chloroethyl)amino]propyl Dihydrogen Phosphate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13ClNO4P/c6-2-4-7-3-1-5-11-12(8,9)10/h7H,1-5H2,(H2,8,9,10) |
| Formel vægt | 217.0271 |