missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-((2-Chloroethyl)amino)propyl Dihydrogen Phosphate, TRC

Artikelnummer. 30355841
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
20 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355841 50 mg
30362559 10 mg
30350507 20 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355841 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC29333050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22608-58-8
Molekylær formel C5 H13 Cl N O4 P
Molekylvægt (g/mol) 217.59
Synonym 1-Propanol, 3-[(2-chloroethyl)amino]-, dihydrogen phosphate (ester) (8CI,9CI), Ifosfamide Imp. A
IUPAC navn 3-(2-chloroethylamino)propyl dihydrogen phosphate
SMIL OP(=O)(O)OCCCNCCCl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-[(2-Chloroethyl)amino]propyl Dihydrogen Phosphate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H13ClNO4P/c6-2-4-7-3-1-5-11-12(8,9)10/h7H,1-5H2,(H2,8,9,10)
Formel vægt 217.0271
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.