Få mere at vide
3-(2-klorethyl)-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on, TRC
Artikelnummer. 30361786
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361786 100 mg
30361399 50 mg
30353455 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30361786 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC364243100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 260273-82-3
Molekylær formel C11H11ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 238.67
Synonym 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-9-hydroxy-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 9-Hydroxy-3-(2-chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
IUPAC navn 3-(2-chlorethyl)-9-hydroxy-2-methylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
SMIL CC1=C(CCCl)C(=O)N2C=CC=C(O)C2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11ClN2O2/c1-7-8(4-5-12)11(16)14-6-2-3-9(15)10(14)13-7/h2-3,6,15H,4-5H2,1H3
Formel vægt 238.0509