missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30367250
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367250 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367250 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36424025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride
CAS 849727-62-4
Molekylær formel C11 H11 Cl N2 O2 . Cl H
Mængde 25 mg
Synonym 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-, hydrochloride (1:1), 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-, monohydrochloride (9CI), 3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one hydrochloride, 9-Hydroxy-3-(2-chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H11ClN2O2.ClH/c1-7-8(4-5-12)11(16)14-6-2-3-9(15)10(14)13-7;/h2-3,6,15H,4-5H2,1H3;1H
SMIL Cl.CC1=C(CCCl)C(=O)N2C=CC=C(O)C2=N1
IUPAC navn 3-(2-chloroethyl)-9-hydroxy-2-methylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 275.13
Formel vægt 274.0276
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.