Få mere at vide
3-(2-Chloroethyl)-7,8-dihydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-7,8-dihydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione |
| CAS | 1138463-56-5 |
| Molekylær formel | C11 H13 Cl N2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-(2-Chloroethyl)-7,8-dihydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione, 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione, 3-(2-chloroethyl)-7,8-dihydro-2-methyl-, 3-(2-Chloroethyl)-7,8-dihydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13ClN2O2/c1-7-8(4-5-12)11(16)14-6-2-3-9(15)10(14)13-7/h2-6H2,1H3 |
| SMIL | CC1=C(CCCl)C(=O)N2CCCC(=O)C2=N1 |
| IUPAC navn | 3-(2-chloroethyl)-2-methyl-7,8-dihydro-6H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.686 |
| Formel vægt | 240.067 |