missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-9-(benzyloxy)-4H-pyrido[1,2a]pyrimidin-4-one, TRC

Artikelnummer. 30349064
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349064 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349064 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3661401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-9-(benzyloxy)-4H-pyrido[1,2a]pyrimidin-4-one
CAS 147687-17-0
Molekylær formel C18 H17 Cl N2 O2
Mængde 1 g
Synonym 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-chloroethyl)-2-methyl-9-(phenylmethoxy)-, 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-9-(phenylmethoxy)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-9-benzyloxy-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 9-Benzyloxy-3-(2-chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
InChI formel InChI=1S/C18H17ClN2O2/c1-13-15(9-10-19)18(22)21-11-5-8-16(17(21)20-13)23-12-14-6-3-2-4-7-14/h2-8,11H,9-10,12H2,1H3
SMIL CC1=C(CCCl)C(=O)N2C=CC=C(OCc3ccccc3)C2=N1
IUPAC navn 3-(2-chloroethyl)-2-methyl-9-phenylmethoxypyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 328.79
Formel vægt 328.0979
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.