Få mere at vide
3-(2-chlorethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, TRC
Artikelnummer. 30132462
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132462 1 g
30008321 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132462 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3661551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63234-80-0
Molekylær formel C11 H15 Cl N2 O
Molekylvægt (g/mol) 226.7
Synonym Risperidone EP Impurity L
IUPAC navn 3-(2-chlorethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on
SMIL CC1=C(CCCl)C(=O)N2CCCCC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H15ClN2O/c1-8-9(5-6-12)11(15)14-7-3-2-4-10(14)13-8/h2-7H2,1H3
Formel vægt 226.0873