Få mere at vide
3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride (Risperidone Piperidopyrimidinone Intermediate Hydrochloride), Mikromol™
Artikelnummer. 30052187
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052187 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052187 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0491.130025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride (Risperidone Piperidopyrimidinone Intermediate Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride
CAS 93076-03-0
Analyt- eller komponentnavne 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H15 Cl N2 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Risperidone Imp. L (EP), 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride, Risperidone Imp. L (EP) as Hydrochloride, Risperidone Piperidopyrimidinone Intermediate Hydrochloride, Risperidone Impurity L as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H15ClN2O.ClH/c1-8-9(5-6-12)11(15)14-7-3-2-4-10(14)13-8;/h2-7H2,1H3;1H
SMIL Cl.CC1=C(CCCl)C(=O)N2CCCCC2=N1
IUPAC navn 3-(2-chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 263.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 262.064 g/mol