Få mere at vide
3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17971736
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17971736 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17971736 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0491.290025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
CAS 41078-70-0
Analyt- eller komponentnavne 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H11 Cl N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-chloroethyl)-2-methyl-, 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-Chloroethyl)-2-methylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
InChI formel InChI=1S/C11H11ClN2O/c1-8-9(5-6-12)11(15)14-7-3-2-4-10(14)13-8/h2-4,7H,5-6H2,1H3
SMIL CC1=C(CCCl)C(=O)N2C=CC=CC2=N1
IUPAC navn 3-(2-chloroethyl)-2-methylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 222.67
Mængde 25 mg
Formel vægt 222.056 g/mol