missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(2-Chlorobenzoyl)-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, TRC

Artikelnummer. 30349366
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349366 50 mg
30363899 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349366 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC46341550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(2-Chlorobenzoyl)-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one
CAS 181938-56-7
Molekylær formel C16H9ClO4
Mængde 50 mg
Synonym NSC 133803
InChI formel InChI=1S/C16H9ClO4/c17-11-7-3-1-5-9(11)14(18)13-15(19)10-6-2-4-8-12(10)21-16(13)20/h1-8,19H
SMIL OC1=C(C(=O)c2ccccc2Cl)C(=O)Oc3ccccc13
IUPAC navn 3-(2-chlorobenzoyl)-4-hydroxychromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 300.69
Formel vægt 300.0189
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.