Få mere at vide
3-(2-Chlorobenzoyl)-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Chlorobenzoyl)-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one |
| CAS | 181938-56-7 |
| Molekylær formel | C16H9ClO4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | NSC 133803 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H9ClO4/c17-11-7-3-1-5-9(11)14(18)13-15(19)10-6-2-4-8-12(10)21-16(13)20/h1-8,19H |
| SMIL | OC1=C(C(=O)c2ccccc2Cl)C(=O)Oc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 3-(2-chlorobenzoyl)-4-hydroxychromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.69 |
| Formel vægt | 300.0189 |