Få mere at vide
3-(2-klor-6-fluorophenyl)propionsyre, 96%
Artikelnummer. 15426427
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426427 5 g 5g
15416427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33586.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 88740-77-6 | C9H8ClFO2 | 202,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88740-77-6
Molekylær formel C9H8ClFO2
Molekylvægt (g/mol) 202.61
MDL nummer MFCD06660331
InChI nøgle IJIZOJZUZZTIDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-chloro-6-fluorophenyl propanoic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl propionic acid, benzenepropanoicacid, 2-chloro-6-fluoro, acmc-20afgf, 3-2-chloro-6-fluorophenyl propanoicacid, 3-6-chloro-2-fluorophenyl propanoic acid
PubChem CID 9149705
IUPAC navn 3-(2-chlor-6-fluorphenyl)propansyre
SMIL OC(=O)CCC1=C(F)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid
Smeltepunkt 59 °C til 63 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 202.61
Procent renhed 96%