Få mere at vide
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClFNO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16) |
| Formel vægt | 255.0098 |