Få mere at vide
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 17993156
Mængde:
25 mg
100 mg
Artikelnummer. 17993156
Brand: Mikromol MM0489.03
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 3919-74-2
Analyt- eller komponentnavne 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C11 H7 Cl F N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Flucloxacillin Sodium Imp. D (EP), Flucloxacillin Imp. D (EP), 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Flucloxacillin Sodium Impurity D, Flucloxacillin Impurity D
InChI formel InChI=1S/C11H7ClFNO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16)
SMIL Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(F)cccc2Cl
IUPAC navn 3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 255.63
Mængde 100 mg
Formel vægt 255.0098 g/mol