Få mere at vide
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 3919-74-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C11 H7 Cl F N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Flucloxacillin Sodium Imp. D (EP), Flucloxacillin Imp. D (EP), 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Flucloxacillin Sodium Impurity D, Flucloxacillin Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClFNO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16) |
| SMIL | Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(F)cccc2Cl |
| IUPAC navn | 3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid |
| Vis mere |