missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30364162
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364162 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364162 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC374765100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 83817-51-0
Molekylær formel C13H11ClFNO3
Mængde 100 mg
Synonym 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C13H11ClFNO3/c1-3-18-13(17)10-7(2)19-16-12(10)11-8(14)5-4-6-9(11)15/h4-6H,3H2,1-2H3
SMIL COC(=O)c1ccc(SC)cc1
IUPAC navn ethyl 3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 283.68
Formel vægt 283.0411
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.