Få mere at vide
3-(2-chlor-6-fluorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carboxamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10591112
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10591112 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10533232 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10591112 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF00732EA
Kemiske identifikatorer
CAS 4415-11-6
Molekylær formel C11H8ClFN2O2
Molekylvægt (g/mol) 254.65
MDL nummer MFCD00173954
InChI nøgle PPKCMGUTHICRLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxamide, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxamide, maybridge1_006010, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4carboxamide, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxamide, 3-6-chloro-2-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxamide, 4-isoxazolecarboxamide,3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl
PubChem CID 2736583
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 254.65
Procent renhed 97%