missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]bicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]bicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione |
| CAS | 126656-88-0 |
| Molekylær formel | C16H15ClO5S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClO5S/c1-23(21,22)10-4-5-11(12(17)7-10)16(20)13-14(18)8-2-3-9(6-8)15(13)19/h4-5,7-9,13H,2-3,6H2,1H3 |
| SMIL | O=C(C1C(C2=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C2Cl)=O)C(C3)CCC3C1=O |
| IUPAC navn | 3-(2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl)bicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.8 |
| Formel vægt | 354.03 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?