Få mere at vide
3-(2-chlor-3,4-dimethoxyphenyl)acrylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10314802
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10314802 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10314802 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09238EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Chloro-3, 4-dimethoxyphenyl)acrylic acid
CAS 99854-17-8
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C11H10ClO4
MDL nummer MFCD00084947
Mængde 10 g
Synonym 3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2-chloro-3,4-dimethoxycinnamic acid, 2e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3-2-chloro-3,4-dimethoxy-phenyl-acrylic acid, e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl-2-propenoic acid
InChI nøgle JIPTVEJKXDVECY-GQCTYLIASA-M
SMIL COC1=CC=C(\C=C\C([O-])=O)C(Cl)=C1OC
IUPAC navn (E)-3-(2-chlor-3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-ensyre
Molekylvægt (g/mol) 241.65
PubChem CID 5708524
Formel vægt 242.66
Procent renhed 97%