Få mere at vide
3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide (Chlorpromazine Sulfoxide), Mikromol™
Artikelnummer. 30051784
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051784 25 mg
18002900 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051784 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0420.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide (Chlorpromazine Sulfoxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpromazine Sulfoxide
CAS 969-99-3
Analyt- eller komponentnavne Chlorpromazine Sulfoxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H19 Cl N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Chlorpromazine Hydrochloride Imp. A (EP), Chlorpromazine Imp. A (EP), 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Chlorpromazine Sulfoxide, Chlorpromazine Sulphoxide, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity A, Chlorpromazine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
SMIL CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13
IUPAC navn 3-(2-chloro-5-oxophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 334.86
Mængde 25 mg
Formel vægt 334.0907 g/mol