Få mere at vide
3-(2-bromoethyl)indol, 95%
Artikelnummer. 10386974 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10386974 1 g Glasflaske 1g
10574954 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10386974 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426910010
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 3389-21-7 | C10H10BrN | 224,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3389-21-7
Molekylær formel C10H10BrN
Molekylvægt (g/mol) 224.1
MDL nummer MFCD00130155
InChI nøgle NTLAICDKHHQUGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-bromoethyl-1h-indole, 3-2-bromoethyl indole, 1h-indole, 3-2-bromoethyl, 3-2-bromo-ethyl-1h-indole, indol-3-ylethylbromide, 3-2-bromethyl-indol, acmc-1c2el, 3-2-bromoethyl-indole, 3-2-bromo-ethyl-indole, chembl87532
PubChem CID 76924
IUPAC navn 3-(2-bromethyl)-1H-indol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Bromoethyl)indole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 97°C to 99°C
Farve Orange-rød til rød
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 224.1
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(2-Bromoethyl)indole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.