missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(2-Bromoethyl)-7-hydroxy-4-methyl-coumarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Bromoethyl)-7-hydroxy-4-methyl-coumarin |
| CAS | 10185-03-2 |
| Molekylær formel | C12H11BrO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-(2-Bromoethyl)-4-methyl-7-hydroxycoumarin, 3-(2-Bromoethyl)-7-hydroxy-4-methylcoumarin, 3-(2-Bromoethyl)-7-hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11BrO3/c1-7-9-3-2-8(14)6-11(9)16-12(15)10(7)4-5-13/h2-3,6,14H,4-5H2,1H3 |
| SMIL | CC1=C(CCBr)C(=O)Oc2cc(O)ccc12 |
| IUPAC navn | 3-(2-bromoethyl)-7-hydroxy-4-methylchromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.12 |
| Formel vægt | 281.9892 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?