Få mere at vide
3-(2-Bromoethoxy)prop-1-ene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Bromoethoxy)prop-1-ene |
| CAS | 15424-04-1 |
| Molekylær formel | C5 H9 Br O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Allyloxyethyl Bromide, 3-(2-Bromoethoxy)prop-1-ene, Allyl 2-bromoethyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9BrO/c1-2-4-7-5-3-6/h2H,1,3-5H2 |
| SMIL | BrCCOCC=C |
| IUPAC navn | 3-(2-bromoethoxy)prop-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.028 |
| Formel vægt | 163.984 |