Få mere at vide
3-(2-Bromoacetamido)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, Free Radical, TRC
Artikelnummer. 30343446
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30343446 25 mg
1 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 30343446 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB67003525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Bromoacetamido)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy free radical
CAS 17932-40-0
Molekylær formel C10 H18 Br N2 O2
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18BrN2O2/c1-9(2)5-7(12-8(14)6-11)10(3,4)13(9)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)
SMIL CC1(C)CC(NC(=O)CBr)C(C)(C)N1[O]
IUPAC navn 2-bromo-N-(1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 278.17
Formel vægt 277.0552