Få mere at vide
3-[2-(Boc-amino)ethyl]azetidine, 95%
Artikelnummer. 15420689
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420689 250 mg 250mg
15410689 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63797.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 162696-31-3 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 162696-31-3
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.282
MDL nummer MFCD09878605
InChI nøgle CSPJUZSNJFANNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-boc-aminoethylazetidine, 3-n-boc-aminoethyl azetidine, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethylcarbamate, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethyl carbamate, tert-butyl n-2-azetidin-3-yl ethyl carbamate, 3-2-n-boc-aminoethyl azetidine, tert-butyl 2-3-azetidinyl ethylcarbamate, 2-azetin-3-yl-1-n-boc ethylamine, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethylcarbamate hydrochloride, carbamic acid, n-2-3-azetidinyl ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 37818431
IUPAC navn tert-butyl-N-[2-(azetidin-3-yl)ethyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCC1CNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[2-(Boc-amino)ethyl]azetidine
Smeltepunkt 84°C to 86°C
Farve Brun til hvid
Mængde 250 mg
Formel vægt 200.28
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver