Få mere at vide
3-[2-(Boc-amino)acetamido]benzenboronsyre pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429285
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429285 5 g 5g
15419285 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429285 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51709.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1257651-17-4
Molekylær formel C19H29BN2O5
Molekylvægt (g/mol) 376.26
MDL nummer MFCD16294500
InChI nøgle IYTPRTWBNLJZLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-boc-amino acetamido benzeneboronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylcarbamoyl-methyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamoyl methyl carbamate, amtb154, 3-2-boc-amino acetamido phenylboronic acid pinacol ester, 3-2-tert-butoxycarbonylamino acetamido phenylboronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylcarbamoyl-methyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenylcarbamoyl methyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-oxo-2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl anilino ethyl carbamate
PubChem CID 57415693
IUPAC navn tert-butyl-N-[2-oxo-2-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilino]ethyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)NC1=CC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[2-(Boc-amino)acetamido]benzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 5 g
Formel vægt 376.26
Procent renhed 97%