missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-[[2-(Biotinamido)ethyl]dithio]propionic Acid 4’-(Hydroxymethyl)DMPO Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(2-(Biotinamido)ethyl)dithio]propionic Acid 4'-(Hydroxymethyl)DMPO Ester |
| CAS | 1255087-87-6 |
| Molekylær formel | C22H36N4O5S3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-[[2-[[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]ethyl]dithio]propanoic Acid (3,4-Dihydro-2,2-dimethyl-1-oxido-2H-pyrrol-3-yl)methyl Ester, Bio-SS-DMPO |
| InChI formel | InChI=1S/C22H36N4O5S3/c1-22(2)15(7-10-26(22)30)13-31-19(28)8-11-33-34-12-9-23-18(27)6-4-3-5-17-20-16(14-32-17)24-21(29)25-20/h10,15-17,20H,3-9,11-14H2,1-2H3,(H,23,27)(H2,24,25,29)/t15?,16-,17-,20-/m0/s1 |
| SMIL | O=C1N[C@@H]2[C@@H]([C@H](CCCCC(NCCSSCCC(OCC3C(C)(C)[N+]([O-])=CC3)=O)=O)SC2)N1 |
| IUPAC navn | 2,2-dimethyl-3-(((3-((2-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)ethyl)disulfaneyl)propanoyl)oxy)methyl)-3,4-dihydro-2H-pyrrole 1-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 532.74 |
| Formel vægt | 532.18 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?