missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-[[2-(Biotinamido)ethyl]dithio]propionic Acid 4’-(Hydroxymethyl)DMPO Ester, TRC

Artikelnummer. 30330144
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330144 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330144 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3897501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-[(2-(Biotinamido)ethyl)dithio]propionic Acid 4'-(Hydroxymethyl)DMPO Ester
CAS 1255087-87-6
Molekylær formel C22H36N4O5S3
Mængde 1 mg
Synonym 3-[[2-[[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]ethyl]dithio]propanoic Acid (3,4-Dihydro-2,2-dimethyl-1-oxido-2H-pyrrol-3-yl)methyl Ester, Bio-SS-DMPO
InChI formel InChI=1S/C22H36N4O5S3/c1-22(2)15(7-10-26(22)30)13-31-19(28)8-11-33-34-12-9-23-18(27)6-4-3-5-17-20-16(14-32-17)24-21(29)25-20/h10,15-17,20H,3-9,11-14H2,1-2H3,(H,23,27)(H2,24,25,29)/t15?,16-,17-,20-/m0/s1
SMIL O=C1N[C@@H]2[C@@H]([C@H](CCCCC(NCCSSCCC(OCC3C(C)(C)[N+]([O-])=CC3)=O)=O)SC2)N1
IUPAC navn 2,2-dimethyl-3-(((3-((2-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)ethyl)disulfaneyl)propanoyl)oxy)methyl)-3,4-dihydro-2H-pyrrole 1-oxide
Molekylvægt (g/mol) 532.74
Formel vægt 532.18
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.