missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-((2-(Benzyloxy)phenyl)amino)cyclohex-2-enone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-((2-(Benzyloxy)phenyl)amino)cyclohex-2-enone |
| CAS | 2817148-13-1 |
| Molekylær formel | C19 H19 N O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO2/c21-17-10-6-9-16(13-17)20-18-11-4-5-12-19(18)22-14-15-7-2-1-3-8-15/h1-5,7-8,11-13,20H,6,9-10,14H2 |
| SMIL | O=C1CCCC(=C1)Nc2ccccc2OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | 3-(2-phenylmethoxyanilino)cyclohex-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.36 |
| Formel vægt | 293.142 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?