missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(2-(Benzyl(methyl)amino)ethyl) 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate hydrochloride, 99%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-(Benzyl(methyl)amino)ethyl) 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate hydrochloride |
| CAS | 54527-84-3 |
| Molekylær formel | C26H30ClN3O6 |
| MDL nummer | MFCD00057327 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)=O)C1C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)OC.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 515.99 |
| Procent renhed | 99% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?