Få mere at vide
3-(2-Benzothiazolyl)-6-ethyl-7-hydroxy-8-(1-piperidinylmethyl)-4H-1-benzopyran-4-one, TRC
Product Code. 30331578
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 mg
Product Code. Mængde
30331578 5 mg
1 options
Product Code. 30331578 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB2067905MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Benzothiazolyl)-6-ethyl-7-hydroxy-8-(1-piperidinylmethyl)-4H-1-benzopyran-4-one
CAS 222716-34-9
Molekylær formel C24H24N2O3S
Mængde 5 mg
Synonym SZL P1-41
InChI formel InChI=1S/C24H24N2O3S/c1-2-15-12-16-22(28)18(24-25-19-8-4-5-9-20(19)30-24)14-29-23(16)17(21(15)27)13-26-10-6-3-7-11-26/h4-5,8-9,12,14,27H,2-3,6-7,10-11,13H2,1H3
SMIL CCc1cc2C(=O)C(=COc2c(CN3CCCCC3)c1O)c4nc5ccccc5s4
IUPAC navn 3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-6-ethyl-7-hydroxy-8-(piperidin-1-ylmethyl)chromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 420.52
Formel vægt 420.1508