Få mere at vide
3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanamid, TRC
Artikelnummer. 30313091
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30313091 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30313091 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA611525100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[((2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl)methyl)sulfanyl]-propanamide
CAS 76824-16-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H13 N5 O S2
Mængde 100 mg
Synonym Propanamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]- (9CI), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-propanamide, Famotidine Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C8H13N5OS2/c9-6(14)1-2-15-3-5-4-16-8(12-5)13-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,14)(H4,10,11,12,13)
SMIL NC(=Nc1nc(CSCCC(=O)N)cs1)N
IUPAC navn 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]propanamid
Molekylvægt (g/mol) 259.35
Formel vægt 259.0562
Procent renhed >95