Få mere at vide
3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, tech. 90%
Artikelnummer. 11478816
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478816 50 g 50g
11488816 250 g 250g
11468816 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16981.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1760-24-3 | C8H22N2O3Si | 222.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1760-24-3
Molekylær formel C8H22N2O3Si
Molekylvægt (g/mol) 222.36
MDL nummer MFCD00008173
InChI nøgle PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane
PubChem CID 15659
IUPAC navn N'-(3-trimethoxysilylpropyl)ethan-1,2-diamin
SMIL CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
Tekniske data
Kogepunkt 261°C to 263°C
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane
Mængde 50 g
FN nummer UN2735
Beilstein 636230
Flammepunkt 136°C (276°F)
Formel vægt 222.36
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Brydningsindeks 1.442
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 1.01