Få mere at vide
3-(2-aminoethylamino)propyltrimethoxysilan, 96%
Beskrivelse
3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan virker som et silankoblingsmiddel. Det er nyttigt til kemisk forskning. Det bruges også som et klæbemiddel og tætningsmiddel. Yderligere anvendes det som malingsadditiv og belægningsadditiv. Ud over dette spiller det en vigtig rolle i produktionen af olie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan fungerer som et silankoblingsmiddel. Det er nyttigt til kemisk forskning. Det bruges også som et klæbemiddel og tætningsmiddel. Yderligere anvendes det som malingsadditiv og belægningsadditiv. Ud over dette spiller det en vigtig rolle i produktionen af olie.
Opløselighed Blandbar med toluen
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler og vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 261 °C til 263 °C |
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | 136 °C (276 °F) |
| Lugt | Ammoniak-lignende |
| Brydningsindeks | 1.4435 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Tæthed | 1.01 |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 636230 |
| Vis mere |