Få mere at vide
3-(2-aminoethylamino)propyltrimethoxysilan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358925
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358925 25 g 25g
11368925 100 g 100g
11378925 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358925 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14043.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1760-24-3 | C8H22N2O3Si | 222.36 g/mol
3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan virker som et silankoblingsmiddel. Det er nyttigt til kemisk forskning. Det bruges også som et klæbemiddel og tætningsmiddel. Yderligere anvendes det som malingsadditiv og belægningsadditiv. Ud over dette spiller det en vigtig rolle i produktionen af olie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan fungerer som et silankoblingsmiddel. Det er nyttigt til kemisk forskning. Det bruges også som et klæbemiddel og tætningsmiddel. Yderligere anvendes det som malingsadditiv og belægningsadditiv. Ud over dette spiller det en vigtig rolle i produktionen af olie.
Opløselighed Blandbar med toluen
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1760-24-3
Molekylær formel C8H22N2O3Si
Molekylvægt (g/mol) 222.36
MDL nummer MFCD00008173
InChI nøgle PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane
PubChem CID 15659
IUPAC navn N'-(3-trimethoxysilylpropyl)ethan-1,2-diamin
SMIL CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
Tekniske data
Kogepunkt 261°C to 263°C
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 636230
Flammepunkt 136°C (276°F)
Opløselighedsinformation Miscible with toluene.
Formel vægt 222.36
Procent renhed 96%
Lugt Ammonia-like
Brydningsindeks 1.4435
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 1.01