Få mere at vide
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane, 97%
Artikelnummer. p-7026878
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11416396
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23159.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3069-29-2 | C8H22N2O2Si | 206.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3069-29-2
Molekylær formel C8H22N2O2Si
Molekylvægt (g/mol) 206.36
MDL nummer MFCD00054776
InChI nøgle MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-aminoethyl-3-aminopropylmethyldimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyl-dimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propyldimethoxymethylsilane, 3-2-aminoethylamino propylmethyldimethoxysilane, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-3-dimethoxymethylsilyl propyl, n-3-dimethoxy methyl silyl propyl ethane-1,2-diamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 1,2-ethanediamine, n1-3-dimethoxymethylsilyl propyl
PubChem CID 76482
IUPAC navn N'-[3-[dimethoxy(methyl)silyl]propyl]ethan-1,2-diamin
SMIL CO[Si](C)(CCCNCCN)OC
Tekniske data
Kogepunkt 265°C
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2074259
Flammepunkt 90°C (194°F)
Formel vægt 206.36
Procent renhed 97%
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.449
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 0.968