Få mere at vide
3-(2-Aminoethyl)pyridine, 98%
Artikelnummer. 11392977
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392977 1 g 1g
11302987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16311.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20173-24-4 | C7H11N2 | 123.18 g/mol
3-(2-Aminoethyl)pyridin er blevet brugt til syntese af urinstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-(2-Aminoethyl)pyridin er blevet brugt
til syntese af urinstof.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft, kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20173-24-4
Molekylær formel C7H11N2
Molekylvægt (g/mol) 123.18
MDL nummer MFCD00191604
InChI nøgle NAHHNSMHYCLMON-UHFFFAOYSA-O
Synonym 3-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanamine, 3-aminoethylpyridine, 3-pyridineethanamine, 2-pyridin-3-yl ethan-1-amine, 2-3-pyridyl ethylamine, 3-pyridineethaneamine, 3-pyridine ethanamine, 2-pyridin-3-yl-ethylamine, 2-3-pyridinyl ethanamine
PubChem CID 854051
SMIL [NH3+]CCC1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Aminoethyl)pyridine
Kogepunkt 119°C to 120°C (19 mmHg)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.5518
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 111288
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn 2-(pyridin-3-yl)ethan-1-aminium
Formel vægt 122.17
Procent renhed 98%