Få mere at vide
3-(2-Aminoethyl)pyridine, 98%
Artikelnummer. 11302987
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11302987
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16311.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20173-24-4 | C7H11N2 | 123.18 g/mol
3-(2-Aminoethyl)pyridin er blevet brugt til syntese af urinstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-(2-Aminoethyl)pyridin er blevet brugt
til syntese af urinstof.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft, kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20173-24-4
Molekylær formel C7H11N2
Molekylvægt (g/mol) 123.18
MDL nummer MFCD00191604
InChI nøgle NAHHNSMHYCLMON-UHFFFAOYSA-O
Synonym 3-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanamine, 3-aminoethylpyridine, 3-pyridineethanamine, 2-pyridin-3-yl ethan-1-amine, 2-3-pyridyl ethylamine, 3-pyridineethaneamine, 3-pyridine ethanamine, 2-pyridin-3-yl-ethylamine, 2-3-pyridinyl ethanamine
PubChem CID 854051
SMIL [NH3+]CCC1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Aminoethyl)pyridine
Kogepunkt 119°C to 120°C (19 mmHg)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.5518
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 111288
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn 2-pyridin-3-ylethanamin
Formel vægt 122.17
Procent renhed 98%