missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(2-Aminoethyl)-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide (Didesmethyl Sumatriptan), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl)-N-methylmethanesulfonamide |
| CAS | 88919-22-6 |
| Molekylær formel | C12 H17 N3 O2 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | [3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide, Sumatriptan Succinate Imp. E (EP), Sumatriptan amino |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N3O2S/c1-14-18(16,17)8-9-2-3-12-11(6-9)10(4-5-13)7-15-12/h2-3,6-7,14-15H,4-5,8,13H2,1H3 |
| SMIL | CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1 |
| IUPAC navn | 1-[3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.35 |
| Formel vægt | 267.1041 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?