missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(2-Aminoethyl)indolin-2-one Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Aminoethyl)indolin-2-one Hydrochloride |
| CAS | 4993-84-4 |
| Molekylær formel | C10H12N2O . HCl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Hydroxytryptamine Hydrochloride, Oxytryptamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O.ClH/c11-6-5-8-7-3-1-2-4-9(7)12-10(8)13;/h1-4,8H,5-6,11H2,(H,12,13);1H |
| SMIL | Cl.NCCC1C(=O)Nc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 3-(2-aminoethyl)-1,3-dihydroindol-2-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.67 |
| Formel vægt | 212.0716 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?